missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human CAT3/SLC7A3 (NP_116192) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18769677
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18769677

Marca: R&D Systems™ RDC1678

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

The Human CAT3/SLC7A3 (NP_116192) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CAT3/SLC7A3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CAT3/SLC7A3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Order Info

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene CAT3/SLC7A3
Numero di accesso NP_116192
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.334
Tipo di inserto 1873bp
ID gene (immissione) 84889
Alias gene ATRC3, ATRC3cationic amino acid transporter 3, CAT3, CAT-3Cationic amino acid transporter y+, FLJ14541, MGC20687, SLC7A3, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3, Solute carrier family 7 member 3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg

For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato