Learn More
Human CD28 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
244.00€ - 547.00€
Specifica
| Antigene | CD28 |
|---|---|
| Clone | 987701 |
| Diluizione | Immunohistochemistry 5-25 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18793137
![]() |
R&D Systems
MAB3421-SP |
25 μg |
244.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18740277
![]() |
R&D Systems
MAB3421-100 |
100 μg |
547.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD28 Monoclonal specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifica
| CD28 | |
| Immunohistochemistry 5-25 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| Human | |
| P10747 | |
| 940.0 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| 987701 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD28, CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44 | |
| Synthetic peptide containing human CD28, Accession No. P10747 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CD28 in direct ELISAs. |