missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD63 Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
271.00€ - 625.00€
Specifica
| Antigene | CD63 |
|---|---|
| Clone | 2585J |
| Diluizione | Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18751357
![]() |
R&D Systems
MAB50482-SP |
25 μg |
271.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18731747
![]() |
R&D Systems
MAB50482-100 |
100 μg |
625.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.Specifica
| CD63 | |
| Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, Lamp-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30, TSPAN30granulophysin | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human CD63, Ala103-Val203, Accession # P08962-1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 2585J | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P08962-1 | |
| 967 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto