missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD83 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
226.00€ - 456.00€
Specifica
| Antigene | CD83 |
|---|---|
| Clone | 982502 |
| Diluizione | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Applicazioni | Flow Cytometry, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18753859
![]() |
R&D Systems
MAB17741-SP |
25 μg |
226.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18762288
![]() |
R&D Systems
MAB17741-100 |
100 μg |
456.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD83 Monoclonal specifically detects CD83 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Specifica
| CD83 | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| Q01151 | |
| 9308 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 982502 | |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| B-cell activation protein, BL11, BL11CD83 antigen, CD83, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15, HB15hCD83 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human CD83 Met1-Ala143 Accession # Q01151 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CD83 in direct ELISAs. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto