Learn More
R&D Systems™ Human Chitinase 3-like 1/YKL-40 NP_001267.2 VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Chitinase 3-like 1 |
| Numero di accesso | NP_001267.2 |
| ID gene (immissione) | 1116 |
| Alias gene | AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |