missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human CLEC16A (NP_001230332) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18794899
Click to view available options
:
10 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18794899

Marca: R&D Systems™ RDC2536

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

  • The CLEC16A insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
  • CLEC16A is a member of the Ctype lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signaling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response.
  • Single nucleotide polymorphisms in introns of CLEC16A have been associated with diabetes mellitus, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis.
  • Alternatively spliced transcripts encoding different proteins have been described.
  • For reasearch use only. Not for use in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene hCLEC16A
Numero di accesso NP_001230332
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 2734 bp
ID gene (immissione) 23274
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato