missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Corin DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 15 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Corin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Corin.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 10699 |
| Sinonimo | ATC2, atrial natriuteric peptide-converting enzyme, Corin, corin, serine peptidase, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, heart specific serine proteinase, Heart-specific serine proteinase ATC2, MGC119742, pro-ANP-convertase, Pro-ANP-converting enzyme, PRSC, serine protease, Transmembrane protease serine 10 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto