Learn More
R&D Systems™ Human CXCL1/GRO alpha XL Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 30001284
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100 tests
Codice prodotto. 30001284
Marca: R&D Systems™ LUXLM275
Specifica
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1
ID gene (immissione) 2919
Sinonimo CINC1, CINC-1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.