missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Cyr61/CCN1 (NP_034646.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Cyr61/CCN1 |
| Numero di accesso | NP_034646.1 |
| ID gene (immissione) | 3491 |
| Alias gene | CCN family member 1, CCN1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto