missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Cytokine A Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Plex |
| Specie | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto