missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human DAP10/HCST (NP_055081) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Descrizione
- The Human DAP10/HCST (NP_055081) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for DAP10/HCST, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The DAP10/HCST insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Specifica
Specifica
| Gene | hDAP10/HCST |
| Numero di accesso | NP_055081 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| ID gene (immissione) | 10870 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto