missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human DNAM-1/CD226 Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
239.00€ - 558.00€
Specifica
| Antigene | DNAM-1/CD226 |
|---|---|
| Clone | 2614A |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18780817
![]() |
R&D Systems
MAB108921-SP |
25 μg |
239.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18702727
![]() |
R&D Systems
MAB108921-100 |
100 μg |
558.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DNAM-1/CD226 Monoclonal antibody specifically detects DNAM-1/CD226 in Human samples. It is validated for nanSpecifica
| DNAM-1/CD226 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 10666 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| 2614A | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CD226 antigenplatelet and T cell activation antigen 1, CD226 molecule, DNAM1adhesion glycoprotein, DNAM-1DNAX accessory molecule-1, DNAX accessory molecule 1, PTA1, T lineage-specific activation antigen 1 antigen, TLiSA1 | |
| Human embryonic kidney cell HEK293-derived human DNAM-1/CD226 protein, Glu19-Asn247, Accession # Q15762 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto