missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human E-Cadherin DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
15 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human E-Cadherin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human E-Cadherin.
Specifica
Specifica
| Quantità | 15 x 96-well Plates |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 187.00 to 12000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 999 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto