Learn More
R&D Systems™ Human Erythropoietin/EPO DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (5 Plates)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
The Human Erythropoietin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Erythropoietin.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 3.12 - 200mIU/mL |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 2056 |
| Quantità | 1 Kit (5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2 |
| Bersaglio | Erythropoietin/EPO |