missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human FAP DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 15 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human FAP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 2191 |
| Sinonimo | 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto