Learn More
R&D Systems™ Human FAT10 (NP_006389.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | FAT10 |
| Numero di accesso | NP_006389.2 |
| ID gene (immissione) | 10537 |
| Alias gene | Diubiquitin, FAT10diubiquitin, GABBR1, UBD, UBD-3, ubiquitin D, Ubiquitin-like protein FAT10 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |