Learn More
Proteintech™ Human FN1 ELISA Kit
Codice prodotto. 16801466 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16801466
Marca: Proteintech™ KE0003996T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous FN1
  • Recognizes human FN1
  • Fibronectin 1 (FN1) is a high molecular weight glycoprotein, existing in soluble form in plasma (plasma FN1) and other body fluids and in insoluble form in extracellular matrix (cellular FN1)
    • Plasma FN1 (dimeric form) secreted by hepatocytes
    • Cellular FN (dimeric or cross-linked multimeric forms) made by fibroblasts, epitherlia and other cell types, deposited as fibrils in extracellular matrix
    • FN1 binds to cell surfaces through integrins and components (collagen, fibrin, heparin)
    • Involved in cell adhesion and migration processes (embryogenesis, wound healing, hemostasis, host defense, metastasis)
Process:
  • Antibody specific for FN1 pre-coated onto microwells
  • FN1 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody specific for FN1 is added to detect captured FN1 protein
  • For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso NP_001293058
Intervallo saggio 125 to 8000 pg/mL
Assay Sensitivity 47.2 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 2335
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 3.5 hr.
UniProt ID P02751
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human VCAM-1/CD106 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine