Learn More
R&D Systems™ Human Free BDNF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Free BDNF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human BDNF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (50 ul), platelet-poor heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 62.50 - 4000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 20pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate), Platelet-poor Plasma (Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human BDNF |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |