Learn More
Proteintech™ Human Galectin-3 ELISA Kit
Codice prodotto. 16831536 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16831536
Marca: Proteintech™ KE0012696T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous human Galectin-3
  • Recognizes human Galectin-3
  • Galectins are a family of animal lectins defined by shared characteristic amino acid sequences and affinity for β-galactose-containing oligosaccharides
    • Galectin-3 is a 31 kDa member of β-galactoside-binding proteins with one carbohydrate recognition domain and a proline and glycine rich N-terminal domain through which is able to form oligomers
    • Widely expressed in many normal tissues and tumors
    • Found intracellularly in nucleus and cytoplasm or secreted outside of cell, present on cell surface or in extracellular space
    • Involved in biological processes (cell growth, adhesion, differentiation, apopotosis, angiogenesis, immune response, neoplastic transformation, metastasis)
    • Elevated serum Galectin-3 levels reported in patients with breast, gastrointestinal, lung or ovarian cancer, melanoma and non-Hodgkin's lymphoma
Process:
  • Antibody specific for human Galectin-3 pre-coated onto microwells
  • Human Galectin-3 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human Galectin-3 is added to detect captured human Galectin-3 protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso BC001120
Intervallo saggio 0.625 to 40 ng/mL
Assay Sensitivity 0.16 ng/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 3958
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P17931
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human TNF-alpha ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine