Learn More
R&D Systems™ Human GDF-15 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
15 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human GDF-15 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human GDF-15.
Specifica
Specifica
| Quantità | 15 x 96-well Plates |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 7.81 to 500 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 9518 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |