missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit

Codice prodotto. 18771904
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18771904

Marca: R&D Systems™ SGM00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human GM-CSF in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 7.80 - 500pg/mL
Assay Sensitivity 3pg/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Specificità Natural and Recombinant Human GM-CSF
Sufficiente per 6 x 96-well Plates
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 1437
Quantità 6 Plates
Volume del campione Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato