Learn More
R&D Systems™ Human gp130 Magnetic Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 18726749
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18726749
Marca: R&D Systems™ LBAM228
Specifica
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante gp130/CD130
ID gene (immissione) 3572
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.