Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Codice prodotto. 18213374 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 18213374
Marca: Novus Biologicals™ NB82059312
The Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Heart
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Arrhythmia, infarct: Interventricular Septum
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Arrhythmia
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only