Learn More
R&D Systems™ Human IDO2 (NP_919270.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | IDO2 |
| Numero di accesso | NP_919270.2 |
| ID gene (immissione) | 169355 |
| Alias gene | EC 1.13.11.-, IDO-2, INDOL1, INDOL1indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase-like 1, indoleamine 2,3-dioxygenase 2, Indoleamine 2,3-dioxygenase-2, indoleamine 2,3-dioxygenase-like 1 protein, Indoleamine 2,3-dioxygenase-like protein 1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase-like protein 1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |