Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha H2/IFNA14 (NP_002163.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18743077
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18743077
Marca: R&D Systems™ RDC3594
Specifica
Gene IFN-alpha H2/IFNA14
Numero di accesso NP_002163.2
ID gene (immissione) 3448
Alias gene IFNA14, IFNalpha H2, IFN-alpha-14, IFN-alphaH, interferon alpha-14, Interferon alpha-H, Interferon lambda-2-H, interferon, alpha 14, LeIF H, LEIF2H, MGC125756, MGC125757
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg