Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma XL Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 18741007
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18741007
Marca: R&D Systems™ LUXLM285B
Specifica
Quantità 1 Kit
Specie Human
ID gene (immissione) 3458
Sinonimo IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.