Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 alpha/IL-1F1 XL Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 30001910
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100 tests
Codice prodotto. 30001910
Marca: R&D Systems™ LUXLM200
Specifica
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante IL-1 alpha/IL-1F1
ID gene (immissione) 3552
Sinonimo BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.