missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit

Codice prodotto. 18712164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18712164 1 Plate 1 set
18782184 6 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18712164 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DLB50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 3.90 - 250pg/mL
Assay Sensitivity 1pg/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Specificità Natural and Recombinant Human IL-1 beta
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 3553
Quantità 1 Plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (200uL),Serum (200uL),EDTA Plasma (200uL),Heparin Plasma (200uL),Citrate Plasma (200uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.