Learn More
R&D Systems™ Human IL-12/IL-23 p40 DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30021058
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 30021058
Marca: R&D Systems™ DY1240
Human IL-12/IL-23 p40 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-12/IL-23 p40 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-12/IL-23 p40.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ELISA Development Kit
Quantità 1 Kit
Specie Human
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 62.50 to 4000 pg/mL
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 3593
Quantità confezione 15 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.