Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human IL-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-2.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3558 |
| Quantità confezione | 15 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |