Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human IL-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-2 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 7pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human TNF-alpha |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |