missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Human IL-21 ELISA Kit

Codice prodotto. 16801456 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16801456

Marca: Proteintech™ KE0002296T

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous IL21

  • Recognizes human IL21
  • IL21 (Interleukin 21) is a cytokine produced predominantly by cluster of differentiation 4 (CD4+) T-cells and natural killer T-cells
    • IL21 receptor (IL21R) is a class I cytokine receptor, requiring dimerization with indispensable common gamma chain subunit to bind IL21
    • IL21 plays role in innate and adaptive immune responses by inducing differentiation, proliferation and activity of multiple target cells (macrophages, natural killer cells, B cells, cytotoxic T cells)
    • Mediates apoptosis in B-CLL cells through up-regulation of BIM, enhances both direct and antibody-dependent cellular cytotoxicity in cells

Process:

  • Antibody specific for IL21 pre-coated onto microwells
  • IL21 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL21 is added to detect captured IL21 protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm

Specifica

Numero di accesso NP_068575
Intervallo saggio 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 2 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 59067
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID Q9HBE4
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human Angiogenin ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato