missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-33 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 15 Plates)
1 Kit (for 5 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 15
Descrizione
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-33.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fucose Detection |
| Product Type | ELISA Kit |
| Quantità | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Specie | Human |
| Intervallo saggio | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Cross-reattività | Not observed |
| Formato | 96-well Strip Plate |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Contenuto kit | Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto