missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-5 DuoSet ELISA

Codice prodotto. p-4754286
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30021057

Marca: R&D Systems™ DY205

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human IL-5 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human IL-5 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type ELISA Development Kit
Quantità 1 Kit
Specie Human
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 4.69 to 300 pg/mL
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 3567
Quantità confezione 15 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato