missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-8/CXCL8 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 584.00€
Specifica
| Antigene | CXCL8/IL-8 |
|---|---|
| Clone | 1028326 |
| Diluizione | ELISA |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18782277
![]() |
R&D Systems
MAB2081-SP |
25 μg |
242.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18701007
![]() |
R&D Systems
MAB2081-100 |
100 μg |
584.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CXCL8/IL-8 Monoclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| CXCL8/IL-8 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 | |
| E. coli-derived human IL-8/CXCL8, Ser28-Ser99, Accession # P10145.1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1028326 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P10145.1 | |
| 3576 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto