missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-9 XL Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| ID gene (immissione) | 3578 |
| Sinonimo | Cytokine P40, HP40, IL9, IL-9 homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto