missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Insulin R/CD220 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
257.00€ - 572.00€
Specifica
| Antigene | Insulin R/CD220 |
|---|---|
| Clone | 243522 |
| Diluizione | Flow Cytometry 0.25 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18736598
![]() |
R&D Systems
MAB15442-SP |
25 μg |
257.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18798239
![]() |
R&D Systems
MAB15442-100 |
100 μg |
572.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Insulin R/CD220 Monoclonal specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.Specifica
| Insulin R/CD220 | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P06213 | |
| 3643 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 243522 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, INSR, insulin receptor, InsulinR, IR | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Insulin R/CD220 His28-Lys956 Accession # P06213 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Insulin R/CD220 in direct ELISAs. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto