missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human KCC2/SLC12A5 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB8369S-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
KCC2/SLC12A5 Monoclonal specifically detects KCC2/SLC12A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| KCC2/SLC12A5 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q9H2X9 | |
| SLC12A5 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A5 Accession # Q9H2X9 | |
| RUO | |
| 57468 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 905705 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, SLC12A5, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human SLC12A5 in ELISAs and Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only (RUO)
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto