Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Codice prodotto. 18219941 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 18219941
Marca: Novus Biologicals™ NB82059429
The Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Human Tumor Tissue: Kidney
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Tumor
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only