missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human KLHDC2 (NP_055130.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | KLHDC2 |
| Numero di accesso | NP_055130.1 |
| ID gene (immissione) | 23588 |
| Alias gene | HCA33, HCLP-1 Host cell factor-like protein 1, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 33, Host cell factor homolog LCP, kelch domain containing 2, kelch domain-containing protein 2, LCP |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto