missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue Lysate (Adult Tumor)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Descrizione
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Liver |
| Quantità | 0.1 mg |
| Specie ospite | Human |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | Liver |
| Sinonimo | Liver, Liver lysate, liver lysates |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto