Learn More
R&D Systems™ Human LOXL4 (NP_115587.6) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18781487
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18781487
Marca: R&D Systems™ RDC3263
Specifica
Gene LOXL4
Numero di accesso NP_115587.6
ID gene (immissione) 84171
Alias gene EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, FLJ21889, LOX L4, LOXC, LOXClysyl oxidase related C, lysyl oxidase homolog 4, lysyl oxidase-like 4, Lysyl oxidase-like protein 4, Lysyl oxidase-related protein C
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg