missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human MMP-9 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 5 Plates)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
The Human MMP-9 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-9.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 4318 |
| Simbolo del gene | MMP9 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
| Bersaglio | MMP-9 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto