Learn More
Proteintech™ Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human, Mouse, Rat
missing translation for 'unitSize'
96 tests
Description
- Growth Differentiation Factor 8 (GDF-8), also called myostatin, is a member of the transforming growth factor (TGF)-βsuper-family. GDF-8 is specifically expressed during embryonic development and in adult skeletal muscle, functioning as a negative regulatory protein.
- GDF-8 is also expressed in the human reproductive system, such as in granulosa cells, follicular fluid and trophoblasts. In addition, GDF-8 has also functions in heart and adipose tissue, and is related to interstitial fibrosis in the heart, human cancer cachexia, and activation of inflammatory cytokines and insulin resistance.
- The assay recognizes human,mouse and Rat GDF-8. An antibody specific for GDF-8 has been pre-coated onto the microwells. The GDF-8 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for GDF-8 is added to detect the captured GDF-8 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Specifications
Specifications
| Numero di accesso | BC074757 |
| Intervallo saggio | 15.6 to 1000 pg/mL, 31.25 to 2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 2.3 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Human, Mouse, Rat |
| ID gene (immissione) | 2660 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 96TEST Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine