missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse/Rat Phospho-JNK Pan Specific DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Formato:
2 96-well Plates
5 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human/Mouse/Rat Phospho-JNK Pan Specific DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human, mouse, rat JNK1/2/3.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Kit |
| Quantità | 1 Kit (for 2 Plates) |
| Specie | Human, Mouse, Rat |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 156.00 to 10000 pg/mL |
| Formato | 2 96-well Plates |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Sinonimo | c-Jun N-terminal kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JNK1JNK1A2, JNK-46, JUN N-terminal kinase, MAP kinase 8, MAPK 8, MAPK10, MAPK8, MAPK9, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 beta2, PRKM8, PRKM8JNK, protein kinase JNK1, SAPK1, SAPK1 alpha, SAPK1 beta, SAPK1JNK21B1/2, Stress-activated protein kinase 1, Stress-activated protein kinase JNK1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto