missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human/Mouse/Rat Phospho-JNK Pan Specific DuoSet IC ELISA

Codice prodotto. p-4754637
Click to view available options
Formato:
2 96-well Plates
5 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30021441

Marca: R&D Systems™ DYC1387B5

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human/Mouse/Rat Phospho-JNK Pan Specific DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human/Mouse/Rat Phospho-JNK Pan Specific DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human, mouse, rat JNK1/2/3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type ELISA Kit
Quantità 1 Kit (for 5 Plates)
Specie Human, Mouse, Rat
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 156.00 to 10000 pg/mL
Formato 5 96-well Plates
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Sinonimo c-Jun N-terminal kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JNK1JNK1A2, JNK-46, JUN N-terminal kinase, MAP kinase 8, MAPK 8, MAPK10, MAPK8, MAPK9, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 beta2, PRKM8, PRKM8JNK, protein kinase JNK1, SAPK1, SAPK1 alpha, SAPK1 beta, SAPK1JNK21B1/2, Stress-activated protein kinase 1, Stress-activated protein kinase JNK1
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato