missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human NKp46/NCR1 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB1850RG-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| NKp46/NCR1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46) | |
| Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp46/NCR1, Accession # O76036 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 195314R | |
| Flow Cytometry | |
| O76036 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 9437 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto