missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human NT-4 ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.25 to 2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 18.75 pg/mL |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificità | This kit recognizes Human NT-4 in. samples. No significant cross-reactivity or interference between Human NT-4 and analogues was observed. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 4909 |
| Simbolo del gene | NTF4 |
| Quantità | 1 Kit |
| Disciplina di ricerca | Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto