missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human P-Selectin/CD62P Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
1 Pack (6 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human P-Selectin/CD62P Quantikine ELISA Kit quantifies human P-Selectin/CD62P in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
1 Kit
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.78 - 50 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.121 ng/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human P-Selectin |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 6403 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (10 uL),Serum (10 uL),EDTA Plasma (10 uL),Heparin Plasma (10 uL),Citrate Plasma (10 uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto