missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human PCYT1A (NP_005008.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
:
10 μg
Specifica
Specifica
| Gene | PCYT1A |
| Numero di accesso | NP_005008.2 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 1117 bp |
| ID gene (immissione) | 5130 |
| Alias gene | CCT A, CCT-alpha, choline-phosphate cytidylyltransferase A, CT, CT A, CTA, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase A, CTPCT, CTPCTphosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform, EC 2.7.7, EC 2.7.7.15, PCYT1, PCYT1CCTA, phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha, Phosphorylcholine transferase A, SMDCRD |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto